Imprimer
Pinces
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
241-0032EA 48.8 EUR
241-0032
Pinces
Pinces Pinces à usage général
En alliage Laboral.
  • Mâchoires rondes revêtues de vinyle pour protéger les instruments tenus
  • Deux vis moletées indépendantes pour chaque mâchoire