Imprimer
Votre recherche pour: Capuchons
554  résultat(s)
SearchResultCount:"554"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Bouchons à vis conçus spécifiquement pour un raccord direct à l'instrument des flacons filetés Merck S 40, pour manipuler les solvants en toute sécuri...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Spray caps for narrow neck bottles, Pour flacons: 250/500 ml, Filetage: 25 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces fermetures sont adaptées aux tubes à essai et tubes de culture.
Fournisseur: VWR Collection
Description: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, Pour: PP 28 bottles, Couleur: noir, PP, VWR®, Filetage: PP 28, Couleur: noir
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, PP, Screw caps, open top, Dureté: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Épaisseur: 1,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Acier, Crimp caps with septa, open top, magnetic, high purity, 8 mm hole, Dureté: 45° shore A, Septum: Transparent blue silicone/white PTFE, completely laminated, Épaisseur: 3,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Récupération des solvants usagés en toute sécurité et sans exposition aux gaz et vapeurs de solvants nocifs. Matériaux de haute qualité (PTFE et PP) g...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour flacon de chromatographie, Screw caps with septa, closed top, Dureté: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Épaisseur: 1,3 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, PP, Screw caps without septa, closed top, 8-425 thread, Dureté: -, Septum: -, Épaisseur: -
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour flacon de chromatographie, Screw caps without septa, open top
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les bouchons Safe-T-Flex présentent une conception unique, flexible et à double verrouillage pour une fermeture sécurisée à l’extérieur de la lèvre du...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Snap caps, open top, Dureté: 45° shore A, Septum: Red PTFE/white silicone/red PTFE, Épaisseur: 1,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Crimp caps with septa, open top, Dureté: 50° shore A, Septum: Cream silicone/red PTFE, Épaisseur: 1,5 mm
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cap for glass bottle, DIN 38, Pour: Glass bottle
Référence Produit: (331-0227)
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Description: Bouchon à vis, PP, blanc, avec revêtement PTFE, VWR®, Filetage: 28,00 mm
UOM: 1 * 2.850 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Bouchon pour flacon de chromatographie, Acier, Screw caps with septa, open top, magnetic, Dureté: 45° shore A, Septum: White silicone/silver aluminium foil, Épaisseur: 1,5 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 554
no targeter for Bottom