Imprimer
Votre recherche pour: Bouchons pour flacons
227  résultat(s)
SearchResultCount:"227"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (732-3645)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Vent cap for 250 ml
Fournisseur: VWR Collection
Description: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, Pour: PP 28 bottles, Couleur: noir, PP, VWR®, Filetage: PP 28, Couleur: noir
Référence Produit: (331-0227)
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Description: Bouchon à vis, PP, blanc, avec revêtement PTFE, VWR®, Filetage: 28,00 mm
UOM: 1 * 2.850 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cap for glass bottle, DIN 38, Pour: Glass bottle
Fournisseur: VWR Collection
Description: bouchon à vis, Pour: Wide neck bottles, Filetage: 50 mm, Pour flacons: 500 ml
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les bouchons de rechange sont conçus pour une utilisation avec les bonbonnes à col étroit ou large VWR®
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon à vis, Pour: bottles, Filetage: 25 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Screw caps, tamper evident, Filetage: 28 mm, Couleur: blanc, PP, Pour: Sampling bottles
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En PBT, rouge sans joints.
promo
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En PP, colorés, avec joint à lèvres.
Fournisseur: RIXIUS
Description: Screw cap, PP, black, with LDPE inlay , Filetage: GL 40
New Product
Fournisseur: RIXIUS
Description: Métal, blanc
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En PBT, rouges, avec joints recouverts de PTFE
promo
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PP, blanc, avec inserts en silicone galvanisés au platine.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PP, coloré.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 227
no targeter for Bottom