Imprimer
Votre recherche pour: Bouchons compte-gouttes
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon compte-gouttes, Filetage: 18 mm, Pour flacons: 50/100 ml
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: LDPE, coloured.
Référence Produit: (215-2471)
Fournisseur: Kautex
Description: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Filetage: 18 mm, PE-HD, Pour flacons: 10/25/50 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NALGDS2176-0384)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM: 1 * 6 Pce
Fournisseur: Kautex
Description: En PE-BD translucide
Fournisseur: KARTELL
Description: Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 41 mm, Pour: Compte-gouttes à bec verseur long, Filetage: GL 25, PE-HD
promo
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 18 mm, Filetage: 18 mm, Pour flacons: 100/250/500/1000 ml
Référence Produit: (HACH2318506)
Fournisseur: Hach
Description: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
UOM: 1 * 6 Pce
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
Description: Vertical dropper for medium viscosity oils; Tamper evident closure with dropper insert for openings according to DIN-18, for medium viscosity oils
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
Description: Glass pipette mounts for dropping bottles with white PE screw cap and blue rubber hat.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Dropper closure for dropping bottles, Bouchon à vis, UNI 1, compte-gouttes rapide, 4 trous, blanc ou rouge, Filetage: DIN 18, Pour flacons: 10/20/30/50/100 ml
Fournisseur: Brand
Description: Bouchon avec buse compte-goutte pour flacon compte-goutte, Filetage: GL 14, PE-BD, Pour flacons: 20+30 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom