Imprimer
Blouses de laboratoire, PP/PE, à usage unique
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
113-8268EA 177 EUR
113-8268 113-8266 113-8267
Blouses de laboratoire, PP/PE, à usage unique
Vêtements à usage unique
Ces blouses de laboratoire à usage unique sont en PP (48 g/m²) laminé avec du PE (24 g/m²). Elles comportent deux poches (une poche poitrine et une poche inférieure).
  • Waterproof
  • Col en pointe, coutures liées
  • Fermeture par boutons-pression et poignets élastifiés
  • Emballage individuel (1 paire par sac en polyéthylène)
Densité : 48 g/m²
Longueur : 1 020 mm ; 870 mm (manches)
Couleur : blanc