Imprimer
Masques d'hygiène, PP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-0687EA 22.1 EUR
113-0687
Masques d'hygiène, PP
Masques Masques d'hygiène
Ce masque en PP non tissé triple épaisseur offre une sécurité totale et un grand confort respiratoire.
  • Barrette nasale intégrée
  • Trois plis, non irritant
  • Filtration microbiologique à 99,5%
  • Barrette nasale intégrée
  • Trois plis et fixation par élastique auriculaire, non irritant
  • Filtration microbiologique à 99,5%
Poids: 4 g (113-0687); 2 g (113-0688)