Imprimer
Masques d'hygiène pour salles propres, BioClean 100™, PP
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioClean 100™
113-2250EA 931 EUR
113-2250
Masques d'hygiène pour salles propres, BioClean 100™, PP
Masques Masques pour salles propres
Pour une filtration des particules et bactéries hautement efficace. Le masque de protection stérile avec œillets BioClean MTA™ est sans latex et faiblement pelucheux. Il assure protection, confort et grande respirabilité.
  • Faible émission de particules avec une excellente respirabilité
  • Construction soudée par ultrasons avec 3 épaisseurs : couche interne hydrophile à faible peluchage, couche intermédiaire en polyester Meltblown non tissé et couche extérieure en polyester non tissé
  • Liens en PP et bande nasale unique en acier revêtue de PP
  • Taux de particules moyen : 19/minute (taille des particules : 0,2 - 5,0 µm)
  • Efficacité de filtration des particules (EFP) : 98% >0,5 µm
Pour salles propres de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1994. Tested against standard ASTM F2101 for bacterial filtration efficiency (BFE).
Cdt: Antistatiques et sans silicone.