Imprimer
Réfrigérants de Dimroth avec raccords à filetage GL
Fournisseur: Lenz
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LENZ05240212EA 167 EUR
LENZ05240212 LENZ05240311 LENZ05240313 LENZ05240312 LENZ05240416 201-1671 LENZ05240316 201-1672 201-1673
Réfrigérants de Dimroth avec raccords à filetage GL
Condenseurs
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température