Imprimer
Collecteurs d'échantillon, avec couvercle à pression, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Corning®
216-0417EA 378 EUR
216-0417 216-2083 216-2082 216-2081 216-4277 GOSSPC200A-11 216-4278 215-0794 GOSSPC200A-03 215-0793 GOSSPC200A-02 GOSSPC200A-07 GOSSPC1000-09 GOSSPC200A-05 215-0791
Collecteurs d'échantillon, avec couvercle à pression, Corning® Gosselin™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
These containers are made of transparent or white PP.
  • Lightweight and break-resistant
  • Assembled or non-assembled
  • Molded graduations
Ideal for sampling, storage and transport of liquid and solid samples.