Imprimer
Tubes de transport d'échantillon, à jupe
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
16465-262
Tubes de transport d'échantillon, à jupe
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Tubes en PP, avec bouchon à vis en PEHD.
  • Robustes, résistants et étanches
  • Conception durable, grâce à l'utilisation de résines pures
  • Jupe large, pour une bonne stabilité sur pied
  • Grande zone mate, qui facilite l'étiquetage et permet d'identifier rapidement les tubes
Ces tubes conçus pour l'envoi par courrier, sur pied, étanches, avec bouchon à vis, sont gradués par intervalles de 1 ml; la grande zone d'écriture dépolie facilite leur étiquetage et permet de les identifier rapidement.
Certifications: Testés en laboratoire, et certifiés conformes aux réglements IATA 95kPA relatifs au transport sécurisé d'échantillons.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.