Imprimer
Collecteurs d'échantillons d'urine avec bouchons à vis
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Kartell
216-2120EA 98.94 EUR
216-2120 216-0266 216-0267 KART5643 216-2119 216-2118
Collecteurs d'échantillons d'urine avec bouchons à vis
Récipients de collecte d'échantillon Collecteurs d'urine
PP, translucent urine cups with screw cap. Non sterile cups have a blue screw cap and are sold in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and a satinised marking area and are individually wrapped.
  • Stérile ou non stérile
  • Bouchon à fermeture/ouverture rapide, étanche