Poches refroidissantes
Marques :
VWR Collection
Description:
VWR®, Mousse, L×P×H: 114×102×38 mm, 426 g
Marques :
VWR Collection
Description:
VWR®, Gel, L×P×H: 89×165×19 mm, 227 g
Marques :
VWR Collection
Description:
Bloc de réfrigération, VWR®, Plastique, L×P×H: 162x95x33 mm, 400 g
Marques :
SCA
Description:
Refrigerant gel pack, standard (0 °C), PolarPack®, Gel, L×P×H: 165×89×19 mm, 226,8 g
Référence Produit:
(CEDE2194)
Marques :
ORKLA CARE AB
Description:
Cooling packs, Salvequick, L×P×H: 134×142×92 mm, 900 g
UOM:
1 * 3 Pce
Fin de stock
Marques :
CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Description:
This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Marques :
HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Description:
Gel, L×P×H: 170×100×25 mm, 340 g
Référence Produit:
(216-7014)
Marques :
HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Description:
This cooling mat is suitable for cooling, shipping and cold storage. The mat consists of approximately 1500 individually sealed bags.
UOM:
1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'
![]()
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'
![]()
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
|
|||||||||