Imprimer
Votre recherche pour: Cuvettes
95  résultat(s)
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Cuvette rectangulaire, Nova & Picco, Verre, Trajet optique: 20 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cuve carrée, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Trajet optique: 50 mm
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cuves à usage unique en polystyrène (PS) optique ou en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adaptées à la plupart des solvants polaires, des solutions ...
Référence Produit: (634-1067)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cuves macro à usage unique, avec quatre côtés transparents.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cuve de spectrophotométrie, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Trajet optique: 10 mm, Hauteur: 15 mm, Volume: 500 µl
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces cuves d'électroporation sont conçues en polycarbonate transparent de qualité médicale et sont compatibles avec tous les électroporateurs clas...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cuve de spectrophotométrie, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Verre optique, Trajet optique: 5 mm, Hauteur: 15 mm
promo
Fournisseur: Brand
Description: Ces cuves UV/visible en plastique à usage unique remplacent souvent les cuves fragiles en verre et/ou quartz.
Fournisseur: HELLMA
Description: En verre ou en quartz, ces cuves de qualité supérieure sont conçues pour l'analyse spectrophotométrique en ligne.
Fournisseur: Brand
Description: Cuves en plastique à usage unique pour la gamme UV/visible.
Fournisseur: HELLMA
Description: Macro cuves rectangulaires à quatre fenêtres polies et un couvercle/bouchon en PTFE.
Fournisseur: HELLMA
Description: Cuve d'absorbance avec bouchon, Semi-micro, Quartz Suprasil®, Trajet optique: 10 mm, Hauteur: 45 mm, Volume: 1,4 ml
Fournisseur: HELLMA
Description: Ces cuves comportent une chambre pour minimiser la formation de bulles.
Fournisseur: HELLMA
Description: Absorption cuvettes made from Quartz or optical glass.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom