Imprimer
Votre recherche pour: Dessiccateurs
97  résultat(s)
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plaques pour dessiccateurs en porcelaine. Trou central Ø 20 mm, trous de filtre Ø environ 5 mm. Convient pour une utilisation avec tous les dessiccate...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Dessiccateur, Plate, Porcelain, Ø: 140 mm
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Particulièrement adaptés aux processus de séchage, au stockage sous vide et à la protection contre l'air et l'humidité. Pour des applications telles q...
Fournisseur: Bohlender
Description: Ces armoires transparentes, en verre borosilicaté 3.3 ou PMMA, possèdent un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mo...
Fournisseur: Bohlender
Description: Transparent cabinets, have an reinforced aluminium frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3. Suitable for storing hot materials...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Fournisseur: Bohlender
Description: Desiccator cabinets, PC ESD, have a reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate and an easy to read electronic hygrometer....
Fournisseur: Bohlender
Description: Clear polycarbonate lockable desiccators with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Tempera...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Verre borosilicaté transparent. Choix de modèles avec bride plate, jonction NOVUS RN 24/29 et sortie dans le couvercle avec robinet ou dessiccate...
Fournisseur: Bohlender
Description: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Fournisseur: Bohlender
Description: Panneaux en PC noirs opaques réduisant la lumière incidente et protégeant les échantillons des rayonnements ultraviolets. Porte équipée d'une fermetur...
Référence Produit: (BOHLV1895-12)
Fournisseur: Bohlender
Description: Gel silica avec indicateur coloré
UOM: 1 * 10 L
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom