Imprimer
Votre recherche pour: Armoires de dessiccation
43  résultat(s)
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Bohlender
Description: Clear polycarbonate lockable desiccators with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Tempera...
Fournisseur: Bohlender
Description: Ces armoires transparentes, en verre borosilicaté 3.3 ou PMMA, possèdent un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mo...
Fournisseur: Bohlender
Description: Desiccator cabinets, PC ESD, have a reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate and an easy to read electronic hygrometer....
Fournisseur: Bohlender
Description: Panneaux en PC noirs opaques réduisant la lumière incidente et protégeant les échantillons des rayonnements ultraviolets. Porte équipée d'une fermetur...
Fournisseur: Bohlender
Description: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Référence Produit: (BOHLV1994-08)
Fournisseur: Bohlender
Description: Transparent PPMA cabinet with reinforced aluminium frame, unit has a door with a foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOHLV1830-07)
Fournisseur: Bohlender
Description: Cadre en aluminium avec système de chambre à 2 vitres (à l’intérieur verre, à l’extérieur verre acrylique), quatre étagères en polycarbonate inclus, p...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: Acrylique transparent. Les armoires possèdent un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Co...
Fournisseur: Palbam
Description: Bench top N₂ purge desiccator cabinets made from stainless steel 304, units have an electropolished finish and static dissipative PVC window. Cabinets...
Fournisseur: Bohlender
Description: Dessiccateur portatif en PC transparent doté d'une poignée pratique. Porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une...
Fournisseur: Bohlender
Description: Ces armoires transparentes en acrylique ont des parois solides de 25 mm d'épaisseur, un joint circulaire en silicone et une jauge de vide (0 ...
Fournisseur: Bohlender
Description: Polycarbonate, transparent. Chaque compartiment comprend une porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouvertu...
Fournisseur: Bohlender
Description: Clear polycarbonate desiccators for gas filling with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure.
Fournisseur: Bohlender
Description: En PC transparent. Chaque chambre comprend une porte unique équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture faci...
Référence Produit: (BOHLV1910-07)
Fournisseur: Bohlender
Description: PC desiccator cabinet which has reinforced aluminium frame with antistatic acrylic panels and easily readable electronic hygrometer. Mainly used for t...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: Transparent cabinets, have an reinforced aluminium frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3. Suitable for storing hot materials...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom