Imprimer
Votre recherche pour: Plaques pour dessicateurs
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plaques pour dessiccateurs en porcelaine. Trou central Ø 20 mm, trous de filtre Ø environ 5 mm. Convient pour une utilisation avec tous les dessiccate...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Dessiccateur, Plate, Porcelain, Ø: 140 mm
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Référence Produit: (467-3100)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Cette plaque métal céramique offre une résistance à la corrosion accrue et de larges orifices pour faciliter les flux et un séchage efficace. Utilisat...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Brand
Description: Pour les dessiccateurs en plastique et en verre. Trou central ~20 mm de diamètre, petites perforations ~5 mm de diamètre.
Fournisseur: KARTELL
Description: En PP. Adaptés aux dessiccateurs 467-2115, 467-2120 et 467-2125. A utiliser à température ambiante uniquement; ne pas utiliser dans des creusets à hau...
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: En porcelaine. Trou central de 20 mm de Ø, perforations d'env. 5 mm de Ø. A utiliser avec les dessiccateurs d'un diamètre correspondant.
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Référence Produit: (WITG8.535.005)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NALG5306-0130)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Dessiccateur, Plate, PC, Ø: 343 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SciLabware
Description: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom