Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes de culture
106  résultat(s)
SearchResultCount:"106"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: PS. Ces boîtes pour applications en microbiologie sont fabriquées dans des conditions d'asepsie strictes, avec une production et un conditionnement en...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les boîtes confocales sont adaptées à la microscopie à fluorescence, la microscopie confocale et la microscopie à contraste de phase. Ces boîtes allie...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre sodo-calcique, avec couvercle. À utiliser comme des pièces jetables. Ces boîtes de Pétri constituent une alternative écologique par rapport aux ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les lames de cellules VWR® sont en PET de qualité médicale hautement transparent, très solide et incassable. Seule la surface de la lame de cellule a ...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriquées en verre borosilicaté 3.3 et peuvent donc être stérilisées ou utilisées pour les applications qui nécessitent de la chaleur. Les boîte...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les boîtes de culture cellulaire scaffold 3D VWR® en polystyrène (GPP) avec scaffold en polystyrène et polymère peuvent simuler la structure trid...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre sodocalcique. Classe hydrolytique III. Le diamètre indiqué dans le tableau est le diamètre externe du couvercle. La hauteur correspond à...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS, stérile. Disponibles avec différentes dimensions et surfaces de culture. Les boîtes de 57 cm² et 143 cm² ont un profil très haut, avec une haut...
Fournisseur: Corning
Description: En PS recouvert de collagène de queue de rat type I, stériles, apyrogènes.
Fournisseur: Sterilin
Description: Non cytotoxiques, en PS vierge. Les boîtes de Petri standard de 90 mm sont utilisées par les microbiologistes pour la culture des micro-organisme...
Fournisseur: Corning
Description: En PS recouvert d'une couche uniforme de laminine de souris. Améliore l'adhésion cellulaire, la prolifération et la différenciation de divers types de...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Verre pressé DURAN®. Avec sections. La base possède trois supports qui garantissent la stabilité.
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS, revêtement polymère. Pour le développement de cellules spécifiques comme les cellules primaires ou délicates, ainsi que pour les cellules placé...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: PS with integrated glass bottom, sterile. CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture di...
Référence Produit: (GREI688160_240)
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: PS, cell culture-treated, sterile.
UOM: 1 * 240 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 106
no targeter for Bottom