Imprimer
VWR®, Capsules d'évaporation
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
216-0084EA 13.7 EUR
216-0084 216-0085 216-0083 216-0088 216-0089 216-0086 216-0087 216-0091 216-0092 216-0090
VWR®, Capsules d'évaporation
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Verre borosilicaté de qualité 3.3 avec bec verseur.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Alternative à une large gamme d'applications avec fond plat et plage d'inscription mate.
Certifications: DIN 12336