Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes de Petri
65  résultat(s)
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: PS. Ces boîtes pour applications en microbiologie sont fabriquées dans des conditions d'asepsie strictes, avec une production et un conditionnement en...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre sodo-calcique, avec couvercle. À utiliser comme des pièces jetables. Ces boîtes de Pétri constituent une alternative écologique par rapport aux ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriquées en verre borosilicaté 3.3 et peuvent donc être stérilisées ou utilisées pour les applications qui nécessitent de la chaleur. Les boîte...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre sodocalcique. Classe hydrolytique III. Le diamètre indiqué dans le tableau est le diamètre externe du couvercle. La hauteur correspond à...
Fournisseur: Sterilin
Description: Non cytotoxiques, en PS vierge. Les boîtes de Petri standard de 90 mm sont utilisées par les microbiologistes pour la culture des micro-organisme...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Verre pressé DURAN®. Avec sections. La base possède trois supports qui garantissent la stabilité.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®. Cette boîte de Pétri est utilisée dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire mais aussi en milie...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: PS de haute qualité. Boîtes de Pétri carrées d'une clarté optique exceptionnelle pour les analyses microscopiques et d'une résistance à la chaleur com...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre DURAN®. Boîtes de Petri non compartimentées. Base à trois pieds pour une meilleure stabilité.
Fournisseur: Sterilin
Description: Idéales pour une utilisation dans des milieux ou espaces d'incubateur restreints.
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
promo
Fournisseur: BOCHEM
Description: Boîte de Petri, Acier inoxydable 18/10, Ø: 100 mm, Hauteur: 15 mm, Non stérile
Référence Produit: (SLIN502VF)
Fournisseur: Sterilin
Description: Ideal for use with different media or when savings in media or incubator space are required. Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ ...
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (734-0458)
Fournisseur: Sterilin
Description: En PS, avec couvercle. Boîtes de Petri avec code couleur particulièrement bien adaptées pour l'identification de groupe de travail dans les laboratoir...
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Hach
Description: Boîte de Petri, PS, With pad, 47 mm, sterile, disposable, Pre-sterile
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Boîte en PS, tampon de cellulose. Idéales pour l'analyse microbiologique avec la technologie des membranes filtrantes. Les boîtes de Petri avec tampon...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom