Imprimer
Trousse de dissection
Fournisseur: SLM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231-0094EA 87.4 EUR
231-0094
Trousse de dissection
Trousses à dissection
Cette trousse s'utilise notamment en médecine, en pharmacie et dans les écoles vétérinaires. Elle permet les travaux de biologie, d'histologie et les préparations d'anatomie.
  • Ciseau pointu émoussé, 14 cm
  • Ciseau fin, 11 cm
  • Pince forte anatomique, 14 cm
  • Pince fine pointue, 11 cm
  • Manche bistouris n° 4
  • Sachet de cinq lames bistouris n° 23
  • Deux aiguilles avec manche
L×P×H: 115×190×20 mm