Imprimer
Votre recherche pour: Aiguilles à dissection
34  résultat(s)
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: RSG
Description: Stainless steel needles with stainless steel handle.
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable
Fournisseur: RSG
Description: Aiguilles en acier inoxydable avec poignée en plastique noir.
Fournisseur: RSG
Description: Aiguilles en acier inoxydable avec poignée en bois.
Fournisseur: BOCHEM
Description: En acier inoxydable, manche en plastique
Fournisseur: BOCHEM
Description: Aiguilles de dissection entièrement en acier inoxydable 18/10.
Référence Produit: (HECH42712010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Aiguilles de dissection en acier au chrome-nickel, acier inoxydable, avec poignée en bois.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Stainless steel needles with plastic handles.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier inoxydable
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Description: Dental probes made of WIRONIT steel.
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Description: These dissecting needles and seekers have metal handles.
Référence Produit: (MURRD210/01)
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
Description: Borrodaile needle made of stainless steel.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
Description: Eye needles, Aesculap®, Eye needles, 3/8 circle, cutting, Fig. 4, 15 mm
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
Description: Aiguille à dissection, Aesculap®, Surgical needles, Fig. 00, round body, 1,1 mm, 63 mm
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
Description: Surgical needles, Keith, Aesculap®, Surgical needles, Author: Keith, Fig. 2, cutting to the inner side, 0,80 mm, 70 mm
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
Description: 3/8 circle suture needles with round body. Heavy version.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom