Imprimer
Votre recherche pour: Bouchons d'oreille
62  résultat(s)
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: 3M
Description: Bouchons d'oreille en mousse, doux, lisses et résistants à la saleté, qui s'adaptent à la forme unique de chaque oreille, pour une excellente protecti...
Fournisseur: 3M
Description: Ce bouchon d'oreille en mousse avec forme de cloche effilée et mousse super douce est facile à installer et scelle efficacement pour fournir le NRR le...
Fournisseur: 3M
Description: Ces bouchons d'oreille préformés en matériau souple garantissent un positionnement optimal.
Référence Produit: (MMMAUF01000S)
Fournisseur: 3M
Description: Les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sont réutilisables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des...
UOM: 1 * 200 PAIRE
Fournisseur: 3M
Description: Les bouchons d'oreilles réutilisables E-A-R™ Express™ sont des bouchons d'oreilles jaunes et bleus reconnaissables avec un embout en mousse qui est fa...
Référence Produit: (MMMA393-2026-50)
Fournisseur: 3M
Description: Bouchons d'oreille à ajustement flexible E-A-R™ équipés d'un tube de sonde pour les tests d'ajustement à l'aide du système de validation double oreill...
UOM: 1 * 50 PAIRE
Référence Produit: (MMMAUF01015)
Fournisseur: 3M
Description: Ces bouchons d'oreille préformés sont fabriqués en TPE souple; ils utilisent une technologie de filtre brevetée pour atténuer les bruits nocifs, tout ...
UOM: 1 * 200 PAIRE
Référence Produit: (111-1102)
Fournisseur: 3M
Description: Les bouchons d'oreilles E-A-R Classic II sont fabriqués à partir de mousse polymère souple absorbant l'énergie qui scelle efficacement le conduit audi...
UOM: 1 * 500 PAIRE
Fournisseur: 3M
Description: Ce protecteur auditif semi-auriculaire léger permet d'effectuer des allers-retours fréquents dans les environnements très bruyants et il se place parf...
Fournisseur: 3M
Description: Les bouchons d'oreille Yellow Neon E-A-RSoft™ 3M™ sont en mousse de polyuréthane à faible expansion. Ils permettent une répartition uniforme de la pre...
Fournisseur: 3M
Description: Ces bouchons d'oreilles à rouler sont fabriqués dans une mousse de polymère douce et absorbante, offrant une excellente protection auditive et garanti...
Référence Produit: (111-1629)
Fournisseur: 3M
Description: Bouchons d'oreille avec cordon fabriqués à partir d'une formulation polymère brevetée, la pointe triple bride confortable de ces Bouchons d'oreille of...
UOM: 1 * 50 PAIRE
Fournisseur: 3M
Description: Cet arceau anti-bruit s'adapte à un port longue durée.
Fournisseur: 3M
Description: Elastomeric polymer earplugs, uncorded, pillow pack, E-A-R™, Réutilisables, SNR: 30 - 35 dB, jaune, avec cordelette
Fournisseur: 3M
Description: Ces bouchons d'oreille sont très faciles à insérer car il n'y a pas besoin de rouleau, les utilisateurs peuvent simplement utiliser la poignée souple ...
Fournisseur: 3M
Description: Les bouchons d'oreille E-A-R™ Tracer™ uniques de taille unique s'adaptent confortablement à la plupart des conduits auditifs et offrent des niveaux él...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom