Imprimer
Votre recherche pour: Écrans de protection
57  résultat(s)
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (JSPAAHV960-001-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: Easily fits JSP EVO® safety helmets, micro peak, and standard peak variants.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: Cette visière en PC solide protège contre les effets des arcs électriques. Elle est compatible avec les casques de sécurité uvex et les casques anti-b...
Référence Produit: (111-1632)
Fournisseur: 3M
Description: Ce masque de soudage protège les yeux et le visage des radiations, de la chaleur et des étincelles tout en offrant une vision précise du travail. La l...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 3M
Description: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Référence Produit: (JSPAAFN060-000-000)
Fournisseur: JSP LTD
Description: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: JSP LTD
Description: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Fournisseur: 3M
Description: Les écrans faciaux de remplacement multisystèmes industriels de la série 3M™ V4 sont disponibles dans plusieurs matériaux de visière et finitions de c...
Référence Produit: (SCTS2019716)
Fournisseur: SCOTT SAFETY
Description: Interchange™ Browguard IB2000 is designed with a durable nylon shell construction to provide a high protection and comfort level in industrial applica...
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
Fournisseur: JSP LTD
Description: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Référence Produit: (JSPAAFA061-131-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: Visière robuste avec protège-front intégré, acétate de cellulose transparent et capuchon de protection supplémentaire fabriqué en PS résistant aux cho...
Référence Produit: (JSPAAHV970-001-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: The Cough Guard can be fitted to a JSP bump cap to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus contacting the wearer's face. This device is not sp...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1635)
Fournisseur: 3M
Description: Cet écran facial se compose d'un casque H8 en thermoplastique et d'une visière WP96 en PC transparent. Ces deux parties offrent une résistance él...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (JSPAADB280-000-400)
Fournisseur: JSP LTD
Description: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMAWP98)
Fournisseur: 3M
Description: L'écran facial de la série WP98 est un écran facial en acétate transparent à haute résistance aux chocs conçu pour s'adapter aux casques de sécurité 3...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom