Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (126)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Filtres centrifuges
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Insert et tube de récupération en PP. Pour la concentration, la purification et le dessalage de peptides, protéines, oligonucléotides, ADN et ARN.
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Ces dispositifs sont utilisés pour la concentration et la désalinisation simples et fiables d'échantillons de 50 à 500 μl. Choisissez la membrane...
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Récupération rapide et précise des volumes de concentrés en microlitres.
Marques :  Pall Laboratory
Description:   These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Référence Produit: (28-9031-32)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Protein A HP SpinTrap™ columns are designed for the enrichment of proteins of interest, immunoprecipitation and the purification of monoclonal and pol...
UOM:  1 * 16 Pce
Marques :  Biotium
Description:   L'ultrafiltration peut être utilisée pour éliminer rapidement et facilement les petites molécules, notamment les tris, le glycérol et la glycine, des ...
Marques :  SARTORIUS
Description:   Vivapure® Ion Exchange (IEX) spin colums are centrifugal devices. They incorporate Sartobind membrane adsorber technology as their chromatography matr...
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Concentration et diafiltration d’échantillons biologiques de 15 à 60 ml. Concentration de 60 à 4 ml de solution
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 44
  1  2  3  4  5  6  Suivant