Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Critères
  • Fournisseur
  • Affiner par Fournisseurs
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Creusets filtrants"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   En porcelaine, à fond poreux
Fournisseur:  ROBU GLASFILTER
Description:   Creusets filtrants avec plaque filtrante en verre fritté intégrée. En verre borosilicaté 3.3..
Fournisseur:  Duran Group GmbH
Description:   Filtre, creuset, Verre borosilicaté DURAN®, Porosité: 5, Capacité: 50 ml, Ø plaque: 46 mm
Référence Produit: (LENZ07185430)
Fournisseur:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description:   Filtre, creuset, Verre borosilicaté 3.3, Porosité: 4, Capacité: 30 ml, Ø plaque: 30 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  ROBU GLASFILTER
Description:   Filtre, creuset, Verre borosilicaté 3.3, Porosité: 0, Capacité: 500 ml, Ø plaque: 70 mm
Fournisseur:  ROBU GLASFILTER
Description:   Filtre, creuset, Verre borosilicaté 3.3, Porosité: 0, Capacité: 30 ml, Ø plaque: 34 mm
Fournisseur:  SCILABWARE
Description:   Creusets filtrants en verre borosilicaté Pyrex®.
Fournisseur:  DIXON SCIENTIFIC
Description:   Borosilicate glass, with sintered glass disc
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 16
  1  2  Suivant