Imprimer
Votre recherche pour: Filtres à membrane
86  résultat(s)
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Sartorius
Description: These sterile cellulose nitrate and PES Microsart® e.motion membrane filters can be used for colony counting, particle testing and microscopy. They ar...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: La membrane, composée d'un mélange d'esters de cellulose certifié hydrophile, pour analyse microbiologique respecte ou dépasse les exigences réglement...
Fournisseur: Sartorius
Description: Filtre à membrane, Type de membrane: Cellulose nitrate, Stérile, Type: 114, Taille de pore: 0,45 µm, Ø: 50 mm, Épaisseur: 115 - 145 µm
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membrane hydrophile en polyéthersulfone (PES) Supor® pour une durée de filtration réduite, optimisée pour répondre aux besoins en filtration pharmaceu...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Inherently low ash membrane ideally suited for multiple NIOSH analytical methods.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Ces membranes ont été spécialement conçues pour une utilisation avec le distributeur automatique de filtres Sentino®.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Solides membranes, chimiquement résistantes, pour l'échantillonnage et le contrôle de l'air dans des conditions extrêmes.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membranes en nylon 6,6 pour la filtration des fluides pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique, électronique, agroalimentaire, et pour les ap...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Filtres à membrane, Metricel®, Type de membrane: PES, Stérile, Type: Noire quadrillée blanc, emb. indv. stérile (S-Packs), Taille de pore: 0,80 µm, Ø: 47 mm, Épaisseur: 147 µm
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membranes de rechange pour systèmes d'agitation cellulaire. Applications: concentration, fractionnement, purification, échange de tampon ou dessalage ...
Fournisseur: Sartorius
Description: En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
Fournisseur: Sartorius
Description: En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Tr...
Fournisseur: Sartorius
Description: En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et de...
Fournisseur: Sartorius
Description: En polyamide (nylon) hydrophile. Pour la filtration de solutions alcalines et des solvants organiques.
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Hydrophilic acrylic polymer Versapor® membrane on non woven support ideal for pre-filtration of difficult to filter solutions and serum.
promo
Référence Produit: (516-9006)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: These membranes can be used for for initial filterability and compatibility studies. They can also be used for a wide variety of applications includin...
UOM: 1 * 5 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom