Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de filtration tangentielle
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Système de filtration tangentielle, Système Centramate™, avec porte-cassettes Centramate™ en acier inoxydable, fixations associées, clé dynamométrique et prise
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: These systems are designed for use in diafiltration procedures which are faster and more efficient than dialysis for buffer exchange and desalting, an...
Référence Produit: (516-8200)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Ultralab™ systems, composed of Ultrareservoir™ containers and Ultrapump™ II pumps, are designed as a rapid, efficient replacement of dialysis for buff...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (516-1085)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Dispositifs et système TFF réutilisables pour les applications de biotraitement qui accélèrent et simplifient le traitement jusqu'à 1 L.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sartorius
Description: Vivaflow® 50 est une cassette à flux tangentiel jetable et prête à l'emploi pour la filtration et la concentration d'échantillons de 100 ml à 3&n...
Fournisseur: Sartorius
Description: Vivaflow® 200 est une cassette à flux tangentiel de laboratoire, prête à l'emploi et réutilisable, pour concentrer jusqu'à 5 l d'échantillons.
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Designed for gentle tangential flow filtration of small volumes ranging from 1 to 100 ml. MicroKros® modules are typically operated by a peristaltic p...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Système de filtration tangentielle, Pro-Connex® ³/₄" sanitary fitting with ³/₈" hose barb fitting and female Luer lock
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Description: Hollow fibre filter modules are particularly useful in tangential flow filtration because processes can easily be scaled-up from small volume applicat...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom