Imprimer
Votre recherche pour: Filtres de ventilation
24  résultat(s)
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (590-1511)
Fournisseur: VWR Collection
Description: These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Référence Produit: (514-4108)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Dispositif économique à usage unique réduisant les risques de contamination. Idéal pour les conduites de gaz des incubateurs CO₂.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: SCAT exhaust air filters for drums / barrels offer optimal protection against vapors and gases that can escape through opened drums. The high-quality ...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteur...
promo
Fournisseur: JSP LTD
Description: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Fournisseur: Bohlender
Description: Corps de filtre en PE avec filetage de raccordement pour installation directe sur fûts. Couvercle avec ouvertures d'aération et champ d'étiquette pour...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and a...
New Product
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Pour l'aération des bioréacteurs, des cuves et bidons de fermentation, ou la purge de gaz stérile des récipients de culture. Pour la fixation à des sy...
promo
Fournisseur: Bohlender
Description: Corps de filtre en PP avec connecteur (filetage GL 14) pour bouchons de déchets b.safe. Couvercle avec ouvertures d'aération et indicateur de durée de...
Fournisseur: Bohlender
Description: PPS screw cap and PTFE body.
Référence Produit: (514-4092)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Conçues pour fournir un air exempt de bactéries (HEPA) pour les applications stériles. Membrane poreuse fournissant un débit d'air élevé à une pressio...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (515-0000)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membrane: 100 g de charbon actif; boîtier: PC. Élimine les odeurs, colloïdes et impuretés organiques de liquides.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (514-4115)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Protège les vannes et les composants de pompe contre les dommages dus à des liquides. Protège le personnel de laboratoire des dangers biologiques pote...
UOM: 1 * 3 Pce
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom