Imprimer
Votre recherche pour: Stations et douches pour le lavage oculaire
35  résultat(s)
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Plum Safety
Description: Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%) dans un flacon de solution de douches oculaires avec œillère et bouchon anti-poussière. Évite que des co...
Référence Produit: (118-0398)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Cette station à fixer au mur est fabriquée en plastique résistant aux chocs et équipée d'un couvercle transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: Solution tampon phosphate stérile (4,9%) pour neutralisation rapide et efficace des acides et des alcalis.
Référence Produit: (PLUM4862)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: Solution de chlorure de sodium 0,9% stérile. Pour les blessures dues à des corps étrangers tels que la poussière, la saleté, etc. Solution tampon phos...
Fournisseur: Plum Safety
Description: Douches oculaires murales, en plastique dur, pour les premiers secours simples et rapides en cas d'une blessure à l'œil.
Fournisseur: Plum Safety
Description: Ce distributeur mural contient 10 ampoules (2×5) contenant 20 ml de solution oculaire stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.
Fournisseur: Plum Safety
Description: Disponibles sous forme de station ouverte ou de boîte murale fermée étanche aux poussières et contenant 2×500 ml de solution de lavage oculaire P...
Référence Produit: (118-0379)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Cette station pour fixation murale est conçue en plastique résistant aux chocs et équipée d'un couvercle transparent. Elle est spécialement dédiée à u...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (118-0477)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Ce distributeur mural contient 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution de chlorure de sodium stérile à 0,9% pour le...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Référence Produit: (118-1701)
Fournisseur: Plum Safety
Description: Station murale contenant 1×500 ml de solution de douches oculaires avec pictogramme. Spécialement conçue pour les lieux de travail nécessitant un...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Plum Safety
Description: Disponibles sous forme de station ouverte ou de boîte murale fermée étanche aux poussières et contenant 200 ml de solution neutre et 500 ml ...
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: Solutions de chlorure de sodium isotonique tamponnées stériles pour le rinçage oculaire en cas d'accident. Disponibles en version de poche à usage uni...
Référence Produit: (118-0253)
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: L'étui en plastique avec couvercle transparent et poignée contient cinq flacons de solution de lavage oculaire Cederroth. La solution élimine les part...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (118-0277)
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: Station murale pour solution de douches oculaires avec emplacements pour deux flacons de 500 ml qui s'ouvrent automatiquement dès leur retrait du...
UOM: 1 * 1 Pce
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom