Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Douches
38  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/53/18709653.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (118-0280)
Marques :  KUNSTSTOFF GMBH GRONTZKI UND W
Description:   Les douches corporelles de sécurité doivent être testées une fois par mois pour en vérifier leur bon fonctionnement et contrôler le débit d'eau requis...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  asecos
Description:   These eye showers feature a handle made of fibre glass reinforced polyamide, shower heads covered with rubber protection, leak-tested lids and dust ca...
Marques :  BROEN-LAB
Description:   Douche corporelle pour canalisations visibles, avec tête auto-drainante et tige de traction. En laiton avec revêtement multicouche résistant aux produ...
Référence Produit: (118-0400)
Marques :  BROEN-LAB
Description:   Douche corporelle pour montage mural. En laiton avec revêtement multicouche rouge résistant aux produits chimiques.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  BROEN-LAB
Description:   Douches oculaires pour montage sur table. Avec une ou deux têtes de douche 45°.
Marques :  BROEN-LAB
Description:   Douches oculaires pour montage mural avec deux pommeaux en laiton avec revêtement multicouche résistant aux produits chimiques.
Marques :  BROEN-LAB
Description:   Douches oculaires pour montage mural. Avec une ou deux têtes de douche 45°.
Marques :  BROEN-LAB
Description:   Douche oculaire pivotante pour montage sur table, en laiton avec revêtement multicouche résistant aux produits chimiques.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 38
  1  2  3  4  5  Suivant