Imprimer
Votre recherche pour: Flacons de culture
28  résultat(s)
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
Référence Produit: (391-0310)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (391-0340)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
Référence Produit: (391-0370)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (734-5055)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Culture, Récipients avec ouvertures, capacité : 12 l, sans mélangeur BioTech, PC, Capacité: 12 l
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Référence Produit: (710-4100)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC transparent.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (734-5057)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC transparent avec graduation, bouchons à vis en PP blanc, tige d'agitation en TEF et mélangeur en PP/TFE.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (734-0880)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Flacons de culture tissulaire, En verre borosilicaté siliconé, pour une utilisation avec l'agitateur biologique de plate-forme MCS, parfait pour ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Fournisseur: SciLabware
Description: Culture flask, made of PYREX® borosilicate glass. For use in preparation of cultures.
Fournisseur: SciLabware
Description: Culture flask, made up of PYREX® borosilicate glass with white enamel markings. Compatible with shaker equipment.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, with straight neck for metal caps.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom