Imprimer
Votre recherche pour: Ballons à fond plat
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3, transparent.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En verre borosilicaté de qualité 3.3, clair.
promo
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Fournisseur: SP Industries
Description: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Fournisseur: Kavalier
Description: Made of borosilicate glass.
Référence Produit: (458-0048)
Fournisseur: Hach
Description: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Kavalier
Description: Made of borosilicate glass.
Fournisseur: SciLabware
Description: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Fournisseur: SciLabware
Description: En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
Fournisseur: SciLabware
Description: PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
Fournisseur: SciLabware
Description: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Référence Produit: (WITG5.514.010)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom