Imprimer
Votre recherche pour: Flacons pour évaporateurs rotatifs
20  résultat(s)
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Verre borosilicaté DURAN®, transparent ou recouvert de plastique.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Verre borosilicaté DURAN®, transparent ou recouvert de plastique.
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Evaporating flasks, Verre borosilicaté, Fiole d'évaporation, 250 ml, Capacité: 250 ml, Rodage femelle: 29/32 RN
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Ballons d'évaporation, Verre borosilicaté 3.3, avec bride, Capacité: 20000 ml
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre borosilicaté transparent DURAN®.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Référence Produit: (IKAA1905700)
Fournisseur: IKA
Description: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Borosilicate glass 3.3.
Fournisseur: BUCHI
Description: Made of borosilicate glass.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Borosilicate glass, clear.
Fournisseur: SciLabware
Description: En verre PYREX® borosilicaté.
Fournisseur: BUCHI
Description: Borosilicate glass.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Borosilicate glass 3.3.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Borosilicate glass 3.3.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom