Imprimer
Votre recherche pour: Pinces
402  résultat(s)
SearchResultCount:"402"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: PTFE, blanc.
Fournisseur: VWR Collection
Description: These two styles of hand-operated grippers are designed to pick up cryogenic and crimped 10R-size vaccine/serum vials, respectively.
New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: En ABS (acrylonitrile butadiène styrène), violet.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: PS, bleu translucide
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les Speci®-Ceps sont des pinces chauffantes électriques conçues pour la préparation de lames histologiques ou histo-pathologiques.
Fournisseur: RSG
Description: En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Référence Produit: (232-0111)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier nickelé.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier inoxydable antirouille. Large gamme de pinces de qualité pour de nombreuses applications de laboratoire, de production, etc.
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: En PBTP avec 20% de fibres de verre de renfort, blanc. Pour de nombreuses applications en laboratoire et dans l'industrie électronique.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: En acier nickelé.
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: Perforated tweezers engineered for a non slip grip makes them ultra-light, granting superior handling and complete control.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Pince, Pinces standard, Laiton nickelé, Straight, serrated, Pointes: Pointed, 130 mm
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la micr...
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Nickel plated steel.
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: Les précelles sont en acier de grande qualité. Un revêtement spécial libère des ions argent anti-bactériens qui neutralisent les bactéries, germes et ...
Référence Produit: (OUTI321R)
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: Comfortable soldering tweezers with reversed action.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 402
no targeter for Bottom