Imprimer
Entonnoirs, poudre
Fournisseur: Kartell
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Chimie / Tech. R&D / Lyon
Oui, je le conseille
Usage pour les liquides. Exactement les dimensions qui vont bien pour charger nos carters de filtration de labo.
221-1534EA 8.1 EUR
221-1534 221-1533 221-1535 KART166_U 221-1532 221-1531
Entonnoirs, poudre
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
En PP translucide.
  • Nervures internes pour accélérer le processus de filtration
  • Nervures externes pour empêcher l'air de rester emprisonné
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, autoclavables
Pour la décantation de matières poudreuses. Conviennent également pour les liquides. Avec nervures internes et externes. Angle conique de 60°.