Imprimer
Votre recherche pour: Entonnoirs de sécurité
15  résultat(s)
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: Le robuste entonnoir de sécurité 'ARNOLD' V2.0 avec couvercle et ballon répond aux exigences les plus élevées en matière d'élimination sûre des déchet...
Fournisseur: Bohlender
Description: Entonnoir en PE ou PE-EX antistatique pour l'élimination des déchets liquides. L'entonnoir peut être monté en toute sécurité sur le conteneur à déchet...
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: Collectez vos déchets de laboratoire avec notre collecteur de déchets universel 'Jan', la solution intelligente tout-en-un pour les déchets liquides. ...
Fournisseur: Bohlender
Description: Safety funnel, Entonnoir avec tamis, protection anti-éclaboussures, robinet à bille et 2 tubes de remplissage Ø 36 mm, PE, Filetage: GL45
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
New Product
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Description: En acier inoxydable.
Fournisseur: Bohlender
Description: Entonnoir en PE pour l'élimination des déchets liquides. L'entonnoir peut être monté en toute sécurité sur le conteneur à déchets grâce à son raccord ...
Fournisseur: Bohlender
Description: Les entonnoirs b.safe avec contrôle de niveau sont fabriqués en PE-EX dissipateur électriquement conducteur et conviennent pour une utilisation avec d...
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: Safety funnels with hinged lid cap, sieve and safety lance.
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: Galvanised steel, 18-gauge, with electrostatically applied epoxy powder coat paint.
Fournisseur: NEW PIG
Description: Burpless design vents during pouring for fast, smooth flow with no dangerous splashback.
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
Description: Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
Référence Produit: (DUEH5.08.001)
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
Description: These stainless steel safety funnels with seal are designed to be used with Düperthal safety containers.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (DUEH3.80.001)
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
Description: Stainless steel 1.4571, unpolished.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Entonnoirs et couvercles en PE-HD, avec fermeture en PP et adaptateur d'entonnoir, membrane de ventilation en PTFE.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom