Imprimer
Votre recherche pour: Tubes de détection de gaz
45  résultat(s)
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: ORBO™ sorbent tubes contain two beds of the same selective adsorbent seperated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Ces tubes polyvalents et recyclables en verre borosilicaté 3.3 offrent d'excellentes propriétés pour diverses applications.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Tubes de distribution de gaz à anneau latéral.
Fournisseur: GASTEC
Description: Tubes réactifs transparents, colorimétriques.
Fournisseur: GASTEC
Description: Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Ces tubes de distribution de gaz sont conçus pour les réactions entre les gaz et les liquides. Ils sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 DURAN...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Tube de distribution de gaz, Central ring, Ø tête: 25 mm, Longueur: 250 mm, Porosité: 1
Fournisseur: Dräger
Description: To measure the 'spot concentrations' of carbon dioxide for use with an Accuro® pump. Uses include determination and measurement of concentration peaks...
Fournisseur: Dräger
Description: To measure the 'spot concentrations' of hydrogen sulphide for use with an Accuro® pump. Uses include determination and measurement of concentration pe...
Fournisseur: Dräger
Description: To measure the 'spot concentrations' of nitrous fumes for use with an Accuro® pump. Uses include determination and measurement of concentration peaks,...
Fournisseur: Dräger
Description: Détection et mesure d'un vaste éventail de gaz et de vapeurs différents. Détermination et mesure de la concentration de pics, mesure de l'exposition i...
Fournisseur: Dräger
Description: To measure the 'spot concentrations' of chlorine for use with an Accuro® pump.
Fournisseur: Dräger
Description: Sampling activated tubes for direct measurement indication even with complex compounds and mixtures of substances in air investigations and gas analys...
Référence Produit: (151-0105)
Fournisseur: Dräger
Description: To measure the 'spot concentrations' of cyanide. After carrying out the ten strokes the reagent ampoule must be broken, the liquid transferred onto th...
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Dräger
Description: To measure the 'spot concentrations' of carbon dioxide for use with an Accuro® pump. Uses include determination and measurement of concentration peaks...
Fournisseur: Dräger
Description: Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de l'oxyde d'éthylène.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom