Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Gants tricotés, Tiger Paw® 76-301
Marques : Ansell
Tiger Paw®
Ces gants en polyester garnis de coton présentent de nombreux avantages et caractéristiques du Tri Grip™. La fabrication plus massive garantit une robustesse accrue dans les applications plus difficiles.
  • Sans couture pour éviter toute irritation des doigts
  • Poignet élastique pour éviter tout déplacement du gant
  • Structure tricotée permettant d'aérer la main et de réduire la transpiration
  • Picots en PVC pour une préhension plus sûre sans perte de dextérité
  • Lavables en machine à 40 °C
Certifications: EN 388:2016 (214XB), Cat. II
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Couleur Longueur Emballage Cdt Référence VWR Quantité
7 beige/bleu 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3607
8 beige/bleu 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0299
9 beige/bleu 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0300
10 beige/bleu 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3606
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle 76-301
Ambidextres/anatomiques Anatomiques
Usage unique/Réutilisables Réutilisables
Matériau du support Polyester/Coton
Finition Dot coating on palm
Gauge 13
Style de manchette Poignet tricoté
Norme EN EN 388:2016 (214XB)
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité