Imprimer
Votre recherche pour: Lunettes de protection
Les lunettes-masques offrent une protection aux particules dangereuses ainsi qu'aux agents chimiques et leur forme arrondie permet le port simultané de lunettes correctrices. Un revêtement adéquat prévient la formation de rayures sans nuire aux qualités optiques. Des modèles anti-UV offrent une résistance hautes températures et infrarouges. Une ventilation favorisant les flux d’air constants vient réduire les effets de condensation et la formation de buée. Il suffit d'ajuster la monture ou les branches pour une sécurité sur mesure et un confort optimal.
Les lunettes-masques offrent une protection aux particules dangereuses ainsi qu'aux agents chimiques et leur forme arrondie permet le port simultané de lunettes correctrices. Un revêtement adéquat prévient la formation de rayures sans nuire aux qualités optiques. Des modèles anti-UV offrent une résistance hautes températures et infrarouges. Une ventilation favorisant les flux d’air constants vient réduire les effets de condensation et la formation de buée. Il suffit d'ajuster la monture ou les branches pour une sécurité sur mesure et un confort optimal.
66  résultat(s)
SearchResultCount:"66"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (111-0614)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lightweight cleanroom goggles.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1839)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La conception ergonomique des lunettes-masques à large champ de vision avec monture bimatière fournit une vue panoramique à 180°. Oculaire en PC, mont...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1841)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes-masques modernes et enveloppantes, spécialement conçues pour les petits visages et offrant une excellente vision panoramique. Les lunettes se...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1840)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le style moderne enveloppant offre une excellente vision panoramique, un haut niveau de confort et une protection maximale.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-0615)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lunettes-masques pour salles blanches stériles avec structure légère, ventilation indirecte et serre-tête sans latex et non pelucheux.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: 3M
Description: Avec un design mince et moderne, les lunettes de la série 2800 allient performance, confort et style tout en offrant à l'utilisateur un excellent cham...
Fournisseur: 3M
Description: Les lunettes de sécurité Goggle Gear™ sont dotées d'une lentille en polycarbonate et d'un revêtement anti-buée/anti-rayures Scotchgard™ pour une prote...
Fournisseur: 3M
Description: Les lunettes de sécurité 3M™ Fahrenheit™ sont dotées d'une monture en cristal souple et d'une large zone de support autour du visage. Ils sont conçus ...
Référence Produit: (JSPAAGM020-723-000)
Fournisseur: JSP LTD
Description: The Thermex™ is an advanced double lensed goggle with TMC™ technology that offers fog-free use, even in extreme temperatures.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-2136)
Fournisseur: Nitritex
Description: Lunettes-masque autoclavables pour salle propre,en thermoplastique souple avec verres en polycarbonate renforcé.
UOM: 1 * 12 Pce
Fournisseur: 3M
Description: Les lunettes de sécurité GoggleGear™ de la série 6000 présentent un large profil avec une ventilation indirecte pour la circulation de l'air avec un r...
Référence Produit: (JSPAAGS020-54N-800)
Fournisseur: JSP LTD
Description: A soft dual injection goggle providing a comfortable universal fit with a high level of protection from splash, dust, and impact.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 3M
Description: Les lunettes de sécurité de la série 2891 sont des lunettes de sécurité en polycarbonate transparent à haute enveloppe avec revêtement anti-buée/anti-...
Fournisseur: JSP LTD
Description: Single lens goggle for everyday protection.
Référence Produit: (111-0186)
Fournisseur: Nitritex
Description: Fabriquées en PVC, ces lunettes-masques légères et ultrasouples à usage unique garantissent un confort exceptionnel. Le système d'aération indirecte s...
UOM: 1 * 60 Pce
Référence Produit: (NITRBCAH)
Fournisseur: Nitritex
Description: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 66
no targeter for Bottom