Imprimer
Lunettes-masques, Elite
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Elite
111-0302EA 14.25 EUR
111-0302
Lunettes-masques, Elite
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques confortables permettent le port de lunettes correctrices.
  • Vision panoramique
  • Aérations indirectes
  • Bandeau réglable monté sur rotule pour faciliter le relèvement du masque
Weight: 121 g
Certifications: EN 166, EN 170