Imprimer
Votre recherche pour: Lampes à alcool
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (451-3120)
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Acier inoxydable.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WHEA237070)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 Pce
Référence Produit: (HECH43031010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Référence Produit: (451-0096)
Fournisseur: BOCHEM
Description: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HERE1082601)
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
Description: Appareil chauffant, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Verre, 100 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MURRG671/02)
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
Description: Appareil chauffant, Spirit lamp, Lampe à alcool, avec mèche intégrée au brûleur en céramique, Verre, 100 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (RSGA253.000)
Fournisseur: RSG
Description: Appareil chauffant, Spirit lamp, Brûleur, avec réglage de mèche et capuchon, Acier inoxydable, ±60 ml
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom