Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (20)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Broyeurs pour tissus
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/20/18989920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Tube en verre borosilicaté, pilon en PTFE avec tige en acier inoxydable. Les broyeurs de tissus sont utilisés pour réduire de manière contrôlée la tai...
Marques :  Spectrum Laboratories
Description:   Homogeniser, Tissue Grinder, Bessman, Acier inoxydable, Pulvérisateur de tissus, Bessman, moyen, capacité 25 - 250 mg, Ø et hauteur de mortier de 12,7 et 47,3 mm, 25 – 250 mg, Ø ext.×L: 12,7×47,3 mm
Marques :  THERMO SCIENTIFIC
Description:   Homogeniser, Tissue Grinder, Homogenisers for 15 ml QuEChERS tubes
Marques :  KARTELL
Description:   Homogeniser, Tissue Grinder, Potter, Verre borosilicaté, 30 ml, Ø int.×h: 25×175 mm
Référence Produit: (BIOV1998-1)
Marques :  BioVision
Description:   The tissue grinder is used for homogenising delicate tissues such as intestines, liver, heart and cells.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Homogénéiseur, Tissue grinder, Verre borosilicaté, 1 ml, Ø ext.×L: 80×13 mm, Longueur totale: 155 mm
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Homogénéiseur, Tissue grinder, Verre borosilicaté, 1 ml, Ø ext.×L: 80×13 mm, Longueur totale: 155 mm
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Homogénéiseur, Tissue grinder, Dounce, pestle only with larger clearance, Verre, 15 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 23
  1  2  3  Suivant