Imprimer
Récipients de coloration de type Hellendahl, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-0711EA 244 EUR
720-0711
Récipients de coloration de type Hellendahl, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
Verre sodo-calcique
  • Partie supérieure large pour un transfert pratique
  • Pour les lames de coloration avec inscription à une extrémité
Ces cuves à coloration peuvent accueillir jusqu'à huit lames simples standard (76×26 mm) disposées verticalement ou 16 lames dos à dos.