Imprimer
Votre recherche pour: Barils, tonneaux, fûts
Nos barils et autres conteneurs sont dédiés au transport sûr et stockage longue durée des matériaux. Les bidons cylindriques et fûts à renflements sont autant de formes et tailles disponibles. Les récipients ronds et profonds protègent les substances sensibles des contaminants et les couvercles étanches confèrent une zone de travail propre. <br /><br />Optez pour des barils de tous volumes et coloris selon vos applications.
Nos barils et autres conteneurs sont dédiés au transport sûr et stockage longue durée des matériaux. Les bidons cylindriques et fûts à renflements sont autant de formes et tailles disponibles. Les récipients ronds et profonds protègent les substances sensibles des contaminants et les couvercles étanches confèrent une zone de travail propre.
Optez pour des barils de tous volumes et coloris selon vos applications.
31  résultat(s)
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En HDPE, translucide.
Référence Produit: (ENTE4B0100-0006)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: HDPE, triple layer.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Fournisseur: Sampling Systems
Description: Made of stainless steel.
Fournisseur: Sampling Systems
Description: These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
Fournisseur: Sampling Systems
Description: These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
Fournisseur: Sampling Systems
Description: These stainless steel containers are made from high-quality 316L stainless steel and are ideal for almost all aplications, including GMP use.
Fournisseur: NEW PIG
Description: Tough enough for rough handling, guaranteed. Ship your haz waste in our UN rated overpacks to stay compliant with regs.
Fournisseur: Kautex
Description: Fût, bleu, Standard, PE-HD, Hauteur: 620 mm, Ø ext.: 398 mm, Ø ouverture: 325 mm
Fournisseur: BÜRKLE
Description: HDPE white containers with red screw lid.
Fournisseur: Sampling Systems
Description: These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
Fournisseur: CURTEC
Description: Nestable containers, made of white HDPE, with dark blue screw lid. For storage and shipment of powders and pastes.
Fournisseur: CURTEC
Description: Fûts, fabriqués à partir de PE-HD résistant aux UV, avec couvercle à vis. Pour le stockage et l'expédition des poudres, pâtes et liquides sensibles au...
promo
Fournisseur: LAMAPLAST
Description: Drums, made of HDPE, blue.
Fournisseur: RIXIUS
Description: HDPE, blue.
Référence Produit: (LAMA5670)
Fournisseur: LAMAPLAST
Description: UN approved drums, HDPE, blue, with screw cap.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom