Imprimer
Votre recherche pour: Couteaux
38  résultat(s)
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Fournisseur: RSG
Description: Ces couteaux de laboratoire en céramique ont des lames extrêmement dures, qui résistent aux produits chimiques, aux cassures et à la corrosion.
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Couteaux à découper pour usage intensif avec lame fixe ou rétractable.
Référence Produit: (RSGA192.034)
Fournisseur: RSG
Description: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: Ces couteaux avec manche en nylon sont particulièrement adaptés à la réalisation d'objets d'art, d'artisanat et de modèles.
Référence Produit: (233-1725)
Fournisseur: RSG
Description: Lame en acier inoxydable, manche en plastique.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: RSG
Description: Lames en acier composé de molybdène, de chrome et de vanadium, poignées en POM.
Fournisseur: RSG
Description: Stainless steel blade, plastic handle.
Référence Produit: (RSGA190.004)
Fournisseur: RSG
Description: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 SET
Référence Produit: (RSGA181.099)
Fournisseur: RSG
Description: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MARO10139910.02)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Lame trapézoïdale, manche en plastique renforcé de fibre de verre.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sampling Systems
Description: Knife, sterile, SteriWare®, PE-HD, Couleur: blanc, Lame: 60 mm, Longueur totale: 160 mm
Référence Produit: (MARO145001.12_U)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: The SECUMAX 145 is a compact safety knife for routine cutting tasks. The two cutting edges are safely concealed to protect fingers.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (233-0184)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: En acier, poignée en plastique.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (233-0193)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Lame en acier, poignée en plastique renforcé de fibre de verre.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (223-0099)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: En acier, poignée en aluminium.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom