Imprimer
Votre recherche pour: Étiquettes
561  résultat(s)
SearchResultCount:"561"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.08899.0001)
Fournisseur: Merck
Description: These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening...
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (1.00801.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Avec la mise en œuvre du CLP / SGH-UE (Système général harmonisé) directive de Janvier 2009, les modalités de la classification, l'étiquetage et l'emb...
UOM: 1 * 1 Pce
Imprimantes d’étiquettes Brady BMP51
La BMP51 vous accompagnera idéalement dans vos projets sur votre lieu de travail. Que vous soyez au laboratoire ou que vous construisiez un panneau électrique, cette imprimante travaille dur pour vous. 
COMMANDEZ-LA DÈS AUJOURD’HUI !
Conçue pour accomplir les missions qui lui sont confiées
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces étiquettes, fabriquées à partir d’un film PE et comportant les symboles GHS (Global Harmonized System) répondent aux réglementations pour les subs...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les étiquettes et adhésifs ont été conçus pour résister à des températures de –196 à +121 °C. Les étiquettes VWR®sont idéales pour tous les stockages ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces rouleaux de points d’étiquettes sont fabriqués à partir de polyester chimiquement inerte avec un adhésif unique formulé pour adhérer aux objets de...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les gommettes PolarSafe sont fabriquées à partir de polyester chimiquement inerte avec un adhésif formulé de manière unique pour adhérer aux accessoir...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Étiquettes de contrôle, adhésives approuvées, pour une utilisation sur les denrées alimentaires. La résistance de l'adhésif est presque aussi importan...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Conçue pour sceller dans les sachets ou boîtes les orifices créés lors du prélèvement des échantillons. Grâce à sa forte résistance adhésive, l'étique...
Fournisseur: Brady
Description: These B-595 vinyl labels will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-c...
Fournisseur: Brady
Description: Conformément au GHS (Système général harmonisé), les éléments d'identification doivent être placés sur les conteneurs chimiques, en particulier les no...
Fournisseur: Brady
Description: These BradyJet J2000 SFID printer labels are used to produce eye-catching safety signs, tags, pipe markers and lean instruction labels to increase wor...
Référence Produit: (479-3291)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Tissu solide pour températures cryogéniques, conviennent aux pointes à bille.
UOM: 1 * 200 Pce
Fournisseur: Brady
Description: Label curved frozen lab surfaces including tubes, vials, and cryocanes with the ultra-thin B-492 polyester label material. Print almost anywhere with ...
New Product
Fournisseur: Brady
Description: Tous les pictogrammes répondent à la législation européenne actuelle.
Fournisseur: Brady
Description: FreezerBondz™ material is a low-profile label used on frozen surfaces or on room-temperature surfaces that will eventually be stored in liquid nitroge...
Fournisseur: Brady
Description: This durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is ideal for labelling pipes, equipment, shelves, and nearly any other industrial surfac...
New Product
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 561
no targeter for Bottom