Imprimer
Accessoires pour supports de laboratoire
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
245-0017EA 90.1 EUR
245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021 245-0014 245-0015 245-0016
Accessoires pour supports de laboratoire
Crics de laboratoire
Plate-formes: En aluminium, aluminite grise/noire. Pour augmenter la surface couverte.
Plaques pour statif: En aluminium, aluminite grise/noire. Pour fixation sur un statif
Tige de statif: En aluminium, aluminite jaune. Utilisable avec 2 plaques supplémentaires 245-0017. 650 mm de long, 12 mm de diamètre
Fixation aux tiges de statif: En aluminium, aluminite. Pour la fixation de supports de laboratoires sur tiges de statif, etc.