Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (11)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Escabeaux et marchepieds
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/24/18945324.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Description:   Escabeaux pliables, avec poignée, doubles rails latéraux solides, marches rainurée en aluminium (205×360 mm).
Marques :  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Description:   Escabeaux en aluminium. Qualité garantie pendant 15 ans.
Référence Produit: (139-0426)
Marques :  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Description:   Escabeau avec poignée, double rails latéraux renforcés, marches en aluminium ondulé (205×360 mm), support et plateau pliables.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Description:   Escabeaux avec marches rainurées, sur l'un des côtés, d'une profondeur de 80 mm, avec des raccords latéraux robustes et des patins d'échelle anti...
Marques :  Palbam
Description:   Marche-pieds mobiles, en acier inoxydable, avec roulettes arrondies. Lorsqu'un l'utilisateur monte sur la première marche, les roues se rétractent, le...
Référence Produit: (PALB2-LAD-NM)
Marques :  Palbam
Description:   These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Description:   Ces marche-pieds solides sont fabriqués en PP recyclable résistant aux UV et sont montés sur trois roulettes pour permettre une mobilité totale. Lors ...
Référence Produit: (139-9806)
Marques :  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Description:   En aluminium, cet escabeau robuste est  pourvu de 2×2 marches. Équipé de quatre roulettes, il se déplace dans toutes les directions. Chacune...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 13
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS