Imprimer
Masques anti-buée, Fog-Free, PE/Cellulose/PP
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-0511EA 45 EUR
111-0511
Masques anti-buée, Fog-Free, PE/Cellulose/PP
Masques Masques chirurgicaux
Face interne en cellulose et polyester, fine couche de mousse et couche de Teclin apposées sur la couche interne (système anti-buée).
  • Barrette nasale en acier au carbone et attaches en polyester
  • Efficacité de filtration bactérienne ≥ 98 % et efficacité de filtration particulaire ≥ 99 %
  • Excellent pouvoir respirant
  • Filtre en PP exempt de fibres de verre
  • Masques exempts de latex, non stériles, à usage unique