Imprimer
Masques chirurgicaux, Fluidshield, PE/Cellulose/PP
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Fluidshield
ANSM47107EA 320 EUR
ANSM47107
Masques chirurgicaux, Fluidshield, PE/Cellulose/PP
Masques Masques chirurgicaux
Masques anti-projections et infiltrations. Surface intérieure fabriquée à partir de 40% de cellulose et de 60% de polyester ; surface extérieure en PP. Le filtre en PP ne contient aucune fibre de verre. Boucles latérales en Spandex.
  • Masques quatre épaisseurs avec film respirant imperméable « Loncet », adaptés aux environnements contaminés par de nombreux microbes résistants
  • Efficacité de la filtration bactérienne (3 µm) et de la filtration de particules (0,1 µm) ≥99%
  • Modèle à écran facial pour la protection des yeux contre les éclaboussures de liquides avec une bande anti-éblouissement noire
Certifications: Resistance to liquids: ASTM F1862-98 160 mm Hg